Documents
8.00906
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethyl ethylmalonate, Ethylmalonic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
205-093-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Point d'ébullition
204-206 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 88 °C
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup