Documents
8.00898
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethyl malonate, Ethyl malonate, Malonic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH2(COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-305-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 40 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
435 °C (DIN 51794)
Puissance
15720 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-12.8 % (v/v)
Point d'ébullition
199 °C/1013 hPa
Pf
-50 °C
Température de transition
flash point 90 °C (DIN 51758)
Solubilité
20.8 g/L (External MSDS)
Densité
1.055 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.053 - 1.057
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup