Principaux documents
GNWP04700
Millipore
Filtre filet en nylon
Nylon Membrane Filter, 0.2 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en nylon, 0,2 µm de dimension de pores
100 FILTERS
222,00 €
222,00 €
Date d'expédition estimée le10 février 2025Détails
Changer de vue
100 FILTERS
222,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
222,00 €
Date d'expédition estimée le10 février 2025Détails
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Description
0.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
170 μm
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Point de bulle
≥2.8 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Filtration stérilisante†
  • Bioanalyses
  • Filtration de solvants
  • Filtration des échantillons pour analyse des PFAS
Le filtre filet en nylon a été utilisé pour la filtration des éléments suivants :
  • extraits de Caulobacter crescentus pour des études de métabolomique[1]
  • extraits de Carissa carandas avant chromatographie liquide haute performance (HPLC)[2]
  • tampons pour HPLC[3]
Caractéristiques et avantages
  • Produit décliné en un large choix de dimensions de pores
  • Résistant aux solvants agressifs
  • Compatible avec un large éventail de solvants
  • Utilisable pour la clarification des particules et la filtration des solvants
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
  • Application : Filtration générale de laboratoire
  • Usage prévu : Rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Mode d′emploi : La filtration stérilisante d′un liquide à travers une membrane d′une dimension de pores de 0,2 μm (ou inférieure) élimine efficacement les contaminants biologiques comme les bactéries, moisissures et levures.
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec
  • Conditions d′élimination : Jetez les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Kevin D de Young et al.
Journal of bacteriology, 202(4) (2019-11-27)
Bacteria have a variety of mechanisms for adapting to environmental perturbations. Changes in oxygen availability result in a switch between aerobic and anaerobic respiration, whereas iron limitation may lead to siderophore secretion. In addition to metabolic adaptations, many organisms respond
Selamawit Abi Woldemeskel et al.
PLoS genetics, 16(1), e1008591-e1008591 (2020-01-22)
Bacterial growth and division require regulated synthesis of the macromolecules used to expand and replicate components of the cell. Transcription of housekeeping genes required for metabolic homeostasis and cell proliferation is guided by the sigma factor σ70. The conserved CarD-like
Waranya Neimkhum et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(9) (2021-09-29)
In this study, the potential of Carissa carandas Linn. as a natural anti-aging, antioxidant, and skin whitening agent was studied. Various parts of C. carandas, including fruit, leaf, seed, and pulp were sequentially extracted by maceration using n-hexane, ethyl acetate
Ling Fu et al.
Nature protocols, 15(9), 2891-2919 (2020-07-22)
Cysteine is unique among all protein-coding amino acids, owing to its intrinsically high nucleophilicity. The cysteinyl thiol group can be covalently modified by a broad range of redox mechanisms or by various electrophiles derived from exogenous or endogenous sources. Measuring
Articles
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Validation des filtres pour seringue Millex® avec membrane en PES pour l'analyse des PFAS dans des échantillons d'eau selon la méthode EPA 537.1.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review