This is not considered a sterile product. It is not filtered sterilized or packaged under sterile conditions.
136441
Dimethyl malonate
98%
Synonyme(s) :
Dimethyl propanedioate, Malonic acid dimethyl ester
41,90 €
About This Item
41,90 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
180-181 °C (lit.)
Pf
−62 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
water: slightly soluble
Densité
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
A-t-il été conditionné en condition stérile ?
1 answer-
Helpful?
-
-
Est-il possible de réaliser des injections de DMM avec du PBS 1X ?
1 answer-
This product is not tested for suitability for in vitro or in vivo applications. The product is not sterile and endotoxin levels are not determined, however the minimum purity is 98%. There is a product option available with a higher purity specification. Product 8.00899, while also not tested for in vivo use, has a minimum purity of 99%. Please see the link below to review this product:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/800899Helpful?
-
-
Bonjour, J'aimerai avoir quelques indications sur cet inhibiteur ( DMM ( 136441 )) Dans quel solvant est resuspendu le DMM ? A quel concentration ? ( 1 g/mL ? )
1 answer-
This product is a neat or pure liquid. The melting point is -62 deg. C. The molecular weight is 132.11 and the density is 1.156g/mL. The calculated molarity is 8.75M. Per the product page, solubility information is as follows:
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
water: slightly solubleHelpful?