Principaux documents
W237507
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Malonic acid diethyl ester
W237507-SAMPLE
47,40 €
1 KG
64,50 €
10 KG
274,00 €
25 KG
594,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W237507-SAMPLE
47,40 €
1 KG
64,50 €
10 KG
274,00 €
25 KG
594,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH2(COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro FEMA:
2375
Beilstein:
774687
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2106
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.490
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
5.52 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 40 °C)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
199 °C (lit.)
Pf
−51-−50 °C (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Diethyl malonate is an active methylene compound that can be used as a flavoring agent in the food industry.[1]
Application
  • Synthesis and biological activities of novel structural analogues of 2-arachidonoylglycerol, an endogenous cannabinoid receptor ligand.: This study by Suhara et al. focuses on the synthesis of novel structural analogues of 2-arachidonoylglycerol, an endogenous ligand for cannabinoid receptors. The research highlights the utilization of diethyl malonate in the synthesis process, emphasizing its importance in creating biologically active compounds with potential therapeutic applications in modulating cannabinoid receptor activity (Suhara et al., 2001).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 818-818 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 818-818 (1997)
Alessandro Marrone et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(43), 11537-11550 (2009-09-25)
The condensation of dialkyl beta-diesters with various aldehydes promoted by TiCl4 has been studied by DFT approaches and experimental methods, including NMR, IR and UV/Vis spectroscopy. Various possible reaction pathways have been investigated and their energy profiles evaluated to find
Renhua Fan et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5905-5907 (2007-06-26)
A highly efficient, one-flask tandem Knoevenagel-Michael addition reaction of sulfonimines with diethyl malonate in the presence of a catalytic amount of base affords the corresponding arylidene dimalonates in good to excellent yields.
Hua Li et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 29(8), 581-590 (2010-07-28)
This article describes a very simple route for synthesizing novel lipophilic phosphonate bis(t-bu-SATE) prodrugs of acyclic cyclopentenylated nucleosides such as adenine 17 and cytosine 18. The key intermediate 6 was constructed via a ring-closing metathesis of compound 5, which could