Principaux documents
693021
Millipore
Zwittergent® 3-10 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Synonyme(s) :
n-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H33NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Nombre d'agrégation
41
Couleur
white
CMC
25 - 40 mM
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
Clé InChI
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range. This property is attributed to the presence of a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding to either anionic or cationic compounds.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Autres remarques
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable