H6883
3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
3-(N,N-Dimethylhexadecylammonio)propanesulfonate, 3-(Hexadecyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Palmityldimethylammonio)propanesulfonate, Palmityl sulfobetaine, SB3-16
About This Item
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Pureté
≥98% (TLC)
Poids mol.
micellar avg mol wt 60,700
Nombre d'agrégation
155
Technique(s)
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Conductivité
≤10 μmho per cm at 24 °C (0.05 M aqueous solution)
CMC
0.01-0.06 mM (20-25°C)
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
Clé InChI
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup