676377
Valinomycin, Streptomyces fulvissimus
A cyclododecadepsi-peptide ionophore antibiotic.
Synonyme(s) :
Valinomycin, Streptomyces fulvissimus
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥93% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
acetic acid: soluble
chloroform: soluble
ether: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34+,35+,36?,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
Clé InChI
FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
NGF-induced neuronal differentiation
Avertissement
Autres remarques
Luvisetto, S., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1186, 12.
Orlov, V.N., et al. 1994. FEBS Lett.345, 104.
Acra, S., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, G45.
Cornet, M., et al. 1993. J. Membr. Biol.131, 55.
Deckers, C.L., et al. 1993. Exp. Cell Res.208, 362.
Dimroth, P., and Thomer, A. 1993. Biochemistry32, 1734.
Opanasenko, V.K., et al. 1992. FEBS Lett.307, 280.
Pape, P.C., et al. 1992. J. Physiol.449, 219.
Ahmed, S., and Booth, I.R. 1983. Biochem. J.212, 105.
Lerner, A., et al. 1982. FEBS Lett.146, 9.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable