Principaux documents
8.51210
Sigma-Aldrich
1-Acetylimidazole
Novabiochem®
Synonyme(s) :
1-Acetylimidazole
25 G
41,00 €
100 G
123,00 €
8512100250
209,00 €
8512100500
375,00 €
41,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
41,00 €
100 G
123,00 €
8512100250
209,00 €
8512100500
375,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro de classement CE :
219-577-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
99-105 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[n]1(cncc1)C(=O)C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Reagent for acetylation of amines under mild conditions.
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Colour (visual): white to off white
Assay (HCIO4): ≥ 97.5 %
Assay (GG, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 105 °C
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Identity (IR): passes test
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable