95292
Hydrogen ionophore I
Selectophore™, for ion-selective electrodes, function tested
Synonyme(s) :
Tridodecylamine, Proton ionophore I, Hydrogen ionophore I
130,00 €
About This Item
130,00 €
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Gamme de produits
Selectophore™
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4578 (lit.)
pb
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densité
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
Clé InChI
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
374.0 °F
Point d'éclair (°C)
190 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter