R8875
Roténone
≥95% (HPLC), powder, NADH-CoQ reductase inhibitor
About This Item
Produits recommandés
product name
Roténone, ≥95%
Pureté
≥95%
Point d'ébullition
210-220 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
159-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc2OCC3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)C3c2cc1OC)C(C)=C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
Clé InChI
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Description générale
Application
- pour étudier son effet sur la prolifération cellulaire
- pour détecter la production de dérivés réactifs de l′oxygène cellulairedans les mitochondries isolées du prosencéphale de rat
- pour mesurer l′activité enzymatique mitochondriale
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3