65347-M
Alcohol 100%
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Synonyme(s) :
Alcohol, Dehydration
Forme
liquid
Durée de conservation
18 mo. (from manufacture date)
Composition
ethanol, 89.0-92.0%
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
Couleur
APHA: ≤10
Température de transition
flash point 12 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)