Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
1.00971
SAFC
Éthanol
greener alternative
96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Éthanol, Alcool éthylique
1 L
46,00 €
2.5 L
81,00 €
10 L
255,00 €
25 L
459,00 €
190 L
2 170,00 €
950 L
9 929,00 €
46,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 L
46,00 €
2.5 L
81,00 €
10 L
255,00 €
25 L
459,00 €
190 L
2 170,00 €
950 L
9 929,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-578-6
46,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
ChP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Essai
92.6-95.2% (m/m)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
95.1-96.9 % (v/v)
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Température de transition
flash point 17 °C
Densité
0.805-0.812 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Format
neat
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins l'un des douze principes de la chimie verte. Ce produit est un éthanol biosourcé et est conforme au 5e principe de la chimie verte "Solvants et auxiliaires moins polluants" et au 7e principe "Utilisation de ressources renouvelables".
Application
L'éthanol est utilisé comme solvant dans les formes orales, topiques et parentérales.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, l'éthanol à 96 % Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - (ethanol)
Point d'éclair (°C)
13 °C - (ethanol)
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.