If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.07017
Ethyl alcohol, pure
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent, for extraction and analytical purposes
Synonyme(s) :
Éthanol, Alcool éthylique
About This Item
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
59 hPa ( 20 °C)
Produits recommandés
Nom du produit
Éthanol absolu, for analysis EMPARTA® ACS
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
absolute
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Puissance
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Acetone (GC)
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Identité (IR) : conforme
Couleur : ≤ 10 Hazen
Solubilité dans l′eau : conforme
Acide titrable : ≤ 0,0005 méq/g
Base titrable : ≤ 0,0002 méq/g
Acétone (GC) : ≤ 0,001 %
Méthanol (GC) : ≤ 0,1 %
2-Propanol (GC) : ≤ 0,01 %
Acétone, alcool isopropylique (ACS) : conforme
Substances réduisant le permanganate de potassium (exprimées en O) : ≤ 0,0002 %
Substances réduisant le permanganate (ACS) : conforme
Substances facilement carbonisables : conforme
Résidus d′évaporation : ≤ 0,001 %
Eau : ≤ 0,2 %
Note de bas de page
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf