Principaux documents
5.32447
Millipore
Independent stand for broth bags
for use with Dilucult, pkg of 1 unit
Synonyme(s) :
Bag holder
1 EACH
340,00 €
340,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
Changer de vue
1 EACH
340,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NA.84
340,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
Matériaux
metal stand
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
DiluCult
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Dilucult
Description générale
Independent stand for 2 broth bags.
Application
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
Informations légales
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany