27164
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum liner
black phenolic solid cap
Taille
18-400
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Raccords
thread for 18-400
Compatibilité
for use with 15 mL vial
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)