Principaux documents
501395
Supelco
Régulateur de pression à une seule étape, modèle 24
for use with CGA-165 (for SCOTTY 48 cylinder)
Synonyme(s) :
DÉTEND. SCOTTY® IV MODÈLE 24 ET JAUGE (CGA 165)
1 EA
289,00 €
289,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
289,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
289,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
single-stage
Fabricant/nom de marque
16-05-124SP165
Scott Gas
Compatibilité
for use with CGA-165 (for SCOTTY 48 cylinder)
Description générale
Regulators are used to control volume of gas delivered in chromatography. There are mainly 2 types of regulators: single-stage and double-stage. Single-stage regulator shows slight variation in pressure delivery when cylinder pressure drops and also when flow rate increases. It also shows high ‘lockup′ pressure.[1]
Informations légales
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
Compressed Gas Association
Handbook of Compressed Gases, 48-48 (2012)