Principaux documents
5.06421
Millipore
Stand for one broth bag
for use with Dilucult, pkg of 1 unit
Synonyme(s) :
Bag holder
1 EACH
234,00 €
234,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Changer de vue
1 EACH
234,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NA.84
234,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Matériaux
metal stand
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
DiluCult
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Dilucult
Description générale
Integrable stand for one broth bag to be connected to the DiluCult instrument.
Application
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
Informations légales
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany