Principaux documents
Z509442
Support stand with rod
base size 4 in. × 6 in., Standard
1 EA
32,90 €
32,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
32,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.35
32,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille de la base
4 in. × 6 in.
Tige, diam. × L
5/16 in. × 18 in.
Description générale
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.