Principaux documents
HS23263A
Vertical storage rack
to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic rack
1 EACH
181,00 €
181,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
181,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.15
181,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear acrylic rack
Caractéristiques
to hold 8 x 80 well racks
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS23263A
L × l × H
157 mm × 236 mm × 234 mm
Description générale
The Vertical Storage Rack for 80-wells is strong, clear, and of acrylic construction. These racks help you keep large numbers of microtubes organized on your benchtop.
Caractéristiques et avantages
  • Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
  • Plenty of room to slide the racks in and out