353905
Glutathione Monoethyl Ester
>90% (TLC), solid, GSH-MEE transport, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Glutathione Monoethyl Ester, γ-GCE, L-γ-Glutamyl-L-cysteinyl Ethyl Glycinate, GSH-MEE
About This Item
Produits recommandés
product name
Glutathione Monoethyl Ester, Cell-permeable derivative of glutathione (GSH) that undergoes hydrolysis by intracellular esterases to release GSH.
Niveau de qualité
Pureté
>90% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C12H21N3O6S/c1-2-21-10(17)5-14-11(18)8(6-22)15-9(16)4-3-7(13)12(19)20/h7-8,22H,2-6,13H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)(H,19,20)/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
JKRODHBGNBKZLE-YUMQZZPRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Effective transport of GSH-MEE
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Martensson, J., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 317.
Anderson, M.E., and Meister, A. 1989. Anal. Biochem. 183, 16.
Anderson, M.E., et al. 1985. Arch. Biochem. Biophys. 239, 538.
Wellner, V.P., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 4732.
Puri, R.N., and Meister, A. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 5258.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable