Principaux documents
G4376
Sigma-Aldrich
L-Glutathion oxydé
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
GSSG, Glutathiol
250 MG
47,00 €
500 MG
53,00 €
1 G
101,00 €
5 G
242,00 €
10 G
554,00 €
100 G
593,00 €
1 KG
4 846,00 €
47,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
47,00 €
500 MG
53,00 €
1 G
101,00 €
5 G
242,00 €
10 G
554,00 €
100 G
593,00 €
1 KG
4 846,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H32N6O12S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
612.63
Beilstein:
1718700
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
Clé InChI
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Cys-Gly, Glu-Cys-Gly [Disulfide bridge: 2a-2b]
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour le downstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires.
Des produits non conformes aux GMP pour les applications à faible risque aux produits conformes aux GMP de l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nous disposons de produits couvrant tous vos besoins en matière de fabrication.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
N O Kaakoush et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1884-1891 (2009-02-19)
Metronidazole resistance in Helicobacter pylori has been attributed to mutations in rdxA or frxA. Insufficient data correlating RdxA and/or FrxA with the resistant phenotype, and the emergence of resistant strains with no mutations in either rdxA or frxA, indicated that
Roman Kireev et al.
European journal of pharmacology, 701(1-3), 185-193 (2012-12-12)
Fatty livers occur in up to 20% of potential liver donors and increase cellular injury during the ischemia/reperfusion phase, so any intervention that could enable a better outcome of grafts for liver transplantation would be very useful. The effect of
Patrick M McNutt et al.
Science translational medicine, 13(575) (2021-01-08)
Botulism is caused by a potent neurotoxin that blocks neuromuscular transmission, resulting in death by asphyxiation. Currently, the therapeutic options are limited and there is no antidote. Here, we harness the structural and trafficking properties of an atoxic derivative of
Anabella Aguilera et al.
Bio-protocol, 10(20), e3800-e3800 (2021-03-05)
Ascorbic acid (AsA) and gluthathione (GSH) are two key components of the antioxidant machinery of eukaryotic and prokaryotic cells. The cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 presents both compounds in different concentrations (AsA, 20-100 μM and GSH, 2-5 mM). Therefore, it
Amrit K Sakhi et al.
Journal of chromatography. A, 1104(1-2), 179-189 (2005-12-27)
A method for the simultaneous quantification of reduced and oxidized glutathione in human plasma employing a two-dimensional chromatographic system with parallel porous graphitized carbon (PGC) columns coupled with fluorescence (FLD) and coulometric electrochemical detection (ED) has been developed. Post-sampling oxidation