345812
G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested - CAS 108321-42-2 - Calbiochem
Synonyme(s) :
G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested - CAS 108321-42-2 - Calbiochem, G418, G 418, NMD Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solution
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic