Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
G1264
Sigma-Aldrich
Gentamicine sulfate salt
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Gentiomycine C
50 MG
50,80 €
250 MG
112,00 €
1 G
200,00 €
5 G
684,00 €
50,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
50,80 €
250 MG
112,00 €
1 G
200,00 €
5 G
684,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
42020823
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
50,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Gentamicine sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
Micromonospora purpurea
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Puissance
~600 μg Gentamicin per mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Clé InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Description générale
La gentamicine (également appelée gentiomycine C) est un aminoglycoside naturellement produit par les bactéries à Gram négatif. Cet antibiotique fonctionne en empêchant la synthèse des protéines.[1] Le sulfate de gentamicine bloque la croissance des bactéries à Gram positif et à Gram négatif in vivo et in vitro. En culture cellulaire, la gentamicine sulfate est utilisée pour inhiber la croissance de diverses souches de mycoplasmes.[2]
Structure chimique : aminoglycoside
Application
Le sulfate de gentamicine, un antibiotique à large spectre, a été utilisé comme agent de sélection (gène de résistance à la gentamicine) dans les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.[3][4][5] Il est recommandé d′utiliser ce produit à une concentration de 50 mg/ml.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : La gentamicine provoque des erreurs de lecture au niveau des codons en se fixant sur la sous-unité ribosomale 30S, ce qui bloque la translocation du peptidyl-ARNt entre le site accepteur et le site donneur. L'effet bactéricide de la gentamicine sur Pseudomonas aeruginosa est dû à la fixation de la gentamicine sur la membrane extérieure, où elle déplace les cations naturels, déstabilise la membrane et forme des trous à la surface de la cellule.
Spectre antimicrobien : Inclut les bactéries à Gram négatif et à Gram positif, notamment les souches résistantes à la tétracycline, au chloramphénicol, à la kanamycine et à la colistine, en particulier les souches de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus et Streptococcus.
Composants
La gentamicine est un complexe aminoglycosidique produit par la fermentation de Micromonospora purpurea ou de M. echinospora. Elle est utilisée sous forme de sel de sulfate et comporte trois constituants, chacun consistant en cinq azotes basiques et nécessitant cinq équivalents d′acide sulfurique par mole de base gentamycine.
Attention
Il est recommandé de conserver les solutions stériles entre 2 et 8 °C. Il a également été montré que les solutions sont stables à température ambiante et dans les tampons aqueux bouillants à pH 2-142.
Remarque sur l'analyse
Solubilité : parfaitement soluble dans l′eau, quasiment insoluble dans l′éthanol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Jianping Liu et al.
PloS one, 10(3), e0120612-e0120612 (2015-03-21)
In addition to cochleotoxicity, systemic aminoglycoside pharmacotherapy causes vestibulotoxicity resulting in imbalance and visual dysfunction. The underlying trafficking routes of systemically-administered aminoglycosides from the vasculature to the vestibular sensory hair cells are largely unknown. We investigated the trafficking of systemically-administered
R J Collier et al.
Journal of animal science, 84 Suppl, E1-13 (2006-04-04)
Selecting domestic animals for tolerance to thermal stress (TS) has been counterproductive, because acclimation involves reducing or diverting metabolizable energy from production to balance heat gain and loss. Ideally, simultaneous selection for increased production and improved thermotolerance is desirable, but
Hongzhe Li et al.
PloS one, 6(4), e19130-e19130 (2011-05-10)
Exposure to intense sound or high doses of aminoglycoside antibiotics can increase hearing thresholds, induce cochlear dysfunction, disrupt hair cell morphology and promote hair cell death, leading to permanent hearing loss. When the two insults are combined, synergistic ototoxicity occurs
Meital Zilberman et al.
Acta biomaterialia, 22, 155-163 (2015-04-30)
Over the last decades, wound dressings have evolved from a crude traditional gauze dressing to tissue-engineered scaffolds. Many types of wound dressing formats are commercially available or have been investigated. We developed and studied hybrid bilayer wound dressings which combine
Inge Van Der Linden et al.
International journal of environmental research and public health, 11(10), 10105-10124 (2014-10-01)
It is accepted that irrigation water is a potential carrier of enteric pathogens, such as Salmonella and E. coli O157:H7 and, therefore, a source for contamination of fresh produce. We tested this by comparing irrigation water samples taken from five
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocoles
Cultrex® Basement Membrane Extract (BME) is a soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
3-D Culture Matrix™ Mouse Laminin I may be used as a gel or as a media additive to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.