317642
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor IV, K579
The Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor IV, K579, also referenced under CAS 440100-64-1, controls the biological activity of Dipeptidylpeptidase IV. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor IV, K579, (S)-1-(4-Methyl-1-(2-pyrimidinyl)-4-piperidylamino)acetyl-2-pyrrolidinecarbonitrile, DPP IV Inhibitor IV
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white to light brown
Solubilité
1 M HCl: 16 mg/mL
DMSO: 32 mg/mL
ethanol: 6.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H24N6O/c1-17(21-13-15(24)23-9-2-4-14(23)12-18)5-10-22(11-6-17)16-19-7-3-8-20-16/h3,7-8,14,21H,2,4-6,9-11,13H2,1H3/t14-/m0/s1
Clé InChI
JERPHRNGJBSFAP-AWEZNQCLSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Takasaki, K., et al. 2004. Eur. J. Pharmacol.486, 335.
Takasaki, K., et al. 2004. J. Pharmacol. Sci.95, 291.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable