164606
Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor
The Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor controls the biological activity of Aminopeptidase N/CD13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor, 4-tert-butylphenyl hydrogen 1-aminopropylphosphonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL (Only partially soluble)
water: 1 mg/mL (only partially soluble)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable