Principaux documents
DPP4-M
Sigma-Aldrich
Inhibiteur de DPP IV
Synonyme(s) :
Gliptines
1 ML
83,70 €
10 ML
679,00 €
83,70 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
83,70 €
10 ML
679,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NC.07
83,70 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Niveau de qualité
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... DPP4(1803)
Description générale
La dipeptidyl peptidase IV (DPP IV ou DPP-4), glycoprotéine membranaire intégrale de type II (dimère), appartient à la famille des protéases spécifiques des résidus prolyle. Elle est abondamment exprimée dans les tissus épithéliaux et non épithéliaux. Elle est fortement exprimée dans le rein et le côlon.[1]
Application
Domaine de recherche
Tous
Actions biochimiques/physiologiques
La dipeptidyl peptidase IV régule les hormones qui stimulent la sécrétion de l'insuline : le peptide-1 similaire au glucagon (GLP-1 pour "Glucagon-Like Peptide-1") et le peptide insulinotropique glucose-dépendant (GIP pour "Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide"). C'est une cible thérapeutique prometteuse pour le diabète de type 2 (DT2).[2] Outre son action catalytique, la DPP-4 sert également de protéine de liaison et de ligand de facteurs extracellulaires.[3] L'inhibition de la DPP-4 prolonge l'activité du GLP-1 et du GIP, si bien que les inhibiteurs de la DPP-4 contribuent à maintenir l'homéostasie du glucose. Les inhibiteurs de la DPP IV améliorent la régulation de la glycémie pendant de plus longues périodes que les hypoglycémiants oraux précoces.[4]
Stockage et stabilité
Dès réception, conserver à 4 °C. Pour une conservation de longue durée (supérieure à 2 semaines), conserver à –20 °C.
Sebastiano Bruno Solerte et al.
Acta diabetologica, 57(7), 779-783 (2020-06-09)
SARS-CoV-2 causes severe respiratory syndrome (COVID-19) with high mortality due to a direct cytotoxic viral effect and a severe systemic inflammation. We are herein discussing a possible novel therapeutic tool for COVID-19. Virus binds to the cell surface receptor ACE2;
Rajesh Gupta et al.
Current drug targets, 10(1), 71-87 (2009-01-20)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) is a key regulator of insulin-stimulating hormones, glucagon-like peptide (GLP-1) and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), thus it is a promising target for the treatment of Type 2 Diabetes mellitus (T2DM). Inhibition of plasma DPP IV
Sourav De et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 19(2), 88-97 (2018-04-26)
Diabetes mellitus is an emerging predator and affecting around 422 million adults worldwide. Higher levels of circulating insulin and increased pressure on the pancreas to produce insulin have been inferred as possible etiology for diabetes leading to a higher risk
Lucienne Juillerat-Jeanneret
Journal of medicinal chemistry, 57(6), 2197-2212 (2013-10-09)
The proline-specific dipeptidyl aminopeptidase IV (DPP IV, DPP-4, CD26), widely expressed in mammalians, releases X-Pro/Ala dipeptides from the N-terminus of peptides. DPP IV is responsible of the degradation of the incretin peptide hormones regulating blood glucose levels. Several families of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Would our lab be able to store this product at -80 degrees celsius without compromising its composition? 
    1 answer
    1. It is recommended to store this product at -20°C. The long term stability of this product at -80°C has not been determined. However, there are no issues anticipated by storing this material at ultra-low temperatures.
      Helpful?
  2. What is the concentration of this product and what is the working concentration suggested? Thanks!
    1 answer
    1. This product as provided at a concentration of 4 mM. The working concentration recommendations are 10 μl/mL of whole blood or 20 μl/mL of buffer, plasma, serum, or tissue culture medium. These are general usage recommendations, the optimal concentration is application- and/or system-dependent. The final working concentration should be empirically determined by the end user.