D4943
Dipeptidyl Peptidase IV human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, pkg of ≥1.0 units/vial, ≥10 units/mg protein
Synonyme(s) :
CD26, DPPIV, Dipeptidyl aminopeptidase IV, Glycoprotein GP110
667,00 €
About This Item
667,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forme
solution
Activité spécifique
≥10 units/mg protein
Poids mol.
105 kDa
Conditionnement
pkg of ≥1.0 units/vial
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DPP4(1803)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Inhibiteur
Substrat
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable