28745-M
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N6,O2′-Dibutyryl-, sodium salt
≥95% (HPLC), lyophilized solid, PKA activator, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N⁶,O2′-Dibutyryl-, Sodium Salt, Dibutyryl-cAMP, Na
Produits recommandés
Nom du produit
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N⁶,O2′-Dibutyryl-, Sodium Salt, This Dibutyryl-cAMP, CAS 16980-89-5, is a cell-permeable cAMP analog that preferentially activates PKA.
Description
RTECS - ES5055500
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(=O)CCC)[n]3c4ncnc(c4nc3)NC(=O)CCC)CO1)[O-]
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
Clé InChI
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKA
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Tsai, C.H., et al. 1995. J. Cell. Physiol.164, 108.
Leszczynski, D., et al. 1994. Am. J. Pathol.145, 1265.
Miller, C., et al. 1994. J. Neurosci. Res.38, 56.
Hinko, A., and Soloff, M.S. 1993. Endocrinology 132, 126.
Ikeda, K., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1174.
Park, E.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 613.
Hei, Y-J., et al. 1991. Mol. Pharmacol. 39, 233.
Posternak, T., and Weimann, G. 1974. Methods Enzymol. 38, 399.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable