B5386
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate
≥97% (HPLC), powder, protein kinase A activator
Synonyme(s) :
8-Br-A-3:5-MP, 8-Br-cAMP, 8-Bromo-cAMP
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate, ≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Pf
254 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
aqueous base: soluble, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clé InChI
DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Application
- to treat H295R cells as positive controls for CYP19 induction
- as a membrane permeable cAMP analog to study its effect on short-circuit current (Isc)
- to investigate its potential as an inducer of differentiation in Wharton′s jelly-derived mesenchymal stem cells (WJ-MSCs)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.