Documents
20-198
Sigma-Aldrich
AMPc
cAMP used to activate PKA in vitro.
Synonyme(s) :
Cyclic Adenosine Monophosphate
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Permet d'activer la PKA in vitro
Forme physique
20 mM de MOPS, 25 mM de phosphate de β-glycérol, 5 mM d'EGTA, 1 mM d'orthovanadate de sodium, 1 mM de DTT
Stockage et stabilité
1 an à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable