215911
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
≥95% (HPLC), solid, mitophagy inducer, Calbiochem
Synonyme(s) :
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone, CCCP
About This Item
Produits recommandés
product name
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone, Protonophore. Uncoupling agent for oxidative phosphorylation that inhibits mitochondrial function. Approximately 100 times more effective than 2,4-dinitrophenol.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
yellow
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
Clé InChI
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
cytochrome c oxydase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Heytler, P.G., and Prichard, W.W. 1962. Biochem. Biophys. Res. Commun.7, 272.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3