Principaux documents
75351
Sigma-Aldrich
Oligomycine A
Oligomycin A
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
MCH 32
5 MG
321,00 €
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
321,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H74O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
791.06
Beilstein:
5702132
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC1CCC2OC3(CC[C@@H](C)C(C[C@H](C)O)O3)[C@H](C)C(OC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C\C=C\C=C\1)[C@H]2C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15+,21-18+/t25-,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32+,33-,34?,35?,36?,38+,40-,41?,42-,44+,45?/m1/s1
Clé InChI
MNULEGDCPYONBU-VVXVDZGXSA-N
Description générale
Structure chimique : macrolide
Application
L′oligomycine a été utilisée pour inhiber la synthèse du saccharose et la translocation de 14C dans les feuilles de tournesol, pour étudier la résistance aux antibiotiques et pour examiner les réponses des chimiorécepteurs de la carotide à O2 et CO2 chez le chat.[1][2] Elle inhibe la croissance de Rhodotorula glutinis, Aspergillus niger et d′autres moisissures.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
L′oligomycine bloque la phosphorylation oxydative et la chaîne de transport d′électrons en inhibant l′ATP synthase mitochondriale liée à la membrane (ATPase) et en bloquant le canal à protons (pompe, sous-unité F).
Conditionnement
Flacon en verre sans fond. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l′intérieur du flacon.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver dans un endroit sec. Conserver dans un endroit sec.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Translocation of organic compounds in sunflower III. Effect of oligomycin, ouabain and phlorizin on translocation of sugars.
Michi Shiroya and Mariko Kura
Plant & Cell Physiology, 20, 369-374 (1979)
Isolation of oligomycin A as a result of screening for antagonists of lipids.
Y Nakakita et al.
The Journal of antibiotics, 33(5), 514-516 (1980-05-01)
Differential effects of oligomycin on carotid chemoreceptor responses to O2 and CO2 in the cat.
M. Shirahata, S. Andronikou, et. Al
Journal of Applied Physics, 63, 2084-2092 (1987)
Hidetaka Kioka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 273-278 (2013-12-18)
The oxidative phosphorylation (OXPHOS) system generates most of the ATP in respiring cells. ATP-depleting conditions, such as hypoxia, trigger responses that promote ATP production. However, how OXPHOS is regulated during hypoxia has yet to be elucidated. In this study, selective
Mauro Gaya et al.
Cell, 172(3), 517-533 (2017-12-19)
B cells constitute an essential line of defense from pathogenic infections through the generation of class-switched antibody-secreting cells (ASCs) in germinal centers. Although this process is known to be regulated by follicular helper T (TfH) cells, the mechanism by which
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. For how long does the product remain stable once dissolved, aliquoted and stored at -20°C?
    1 answer
    1. Storage of stock solutions at -20°C is stable for 1 month.
      Helpful?
  4. Does this product contain thimerosal or any mercury-containing preservatives?
    1 answer
    1. This is a pure product, not containing any preservative or thimerosal.
      Helpful?
  5. What's it's solubility in dmso
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility in DMSO, however other Oligomycin products have been found to be soluble at in DMSO at 50 mg/ml.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review