Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
T7765
Sigma-Aldrich
Tunicamycin
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), powder, N-acetylglucosamine transferase inhibitor
1 MG
65,90 €
5 MG
229,00 €
10 MG
371,00 €
50 MG
767,00 €
65,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
65,90 €
5 MG
229,00 €
10 MG
371,00 €
50 MG
767,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Beilstein:
6888090
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
65,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Tunicamycine from Streptomyces sp.,
Niveau de qualité
Solubilité
95% ethanol: soluble 1 mg/mL, clear to faintly hazy
THF: soluble <1 mg/mL
dioxane: soluble <1 mg/mL
DMF: soluble >10 mg/mL
pyridine: >10 mg/mL
DMSO: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
methanol: slightly soluble 4.9-5.1 mg/mL
methanol: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
acetone: insoluble
aqueous base: insoluble
chloroform: insoluble
ethyl acetate: insoluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
viruses
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCCCCCC\C=C\C(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@H](O)[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)O[C@H]1O[C@@H]4O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4NC(C)=O
InChI
1S/C37H60N4O16/c1-18(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-23(45)39-26-30(50)27(47)21(54-36(26)57-35-25(38-19(3)43)29(49)28(48)22(17-42)55-35)16-20(44)33-31(51)32(52)34(56-33)41-15-14-24(46)40-37(41)53/h11,13-15,18,20-22,25-36,42,44,47-52H,4-10,12,16-17H2,1-3H3,(H,38,43)(H,39,45)(H,40,46,53)/b13-11+/t20-,21-,22+,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36+/m1/s1
Clé InChI
YJQCOFNZVFGCAF-WPTOCQRYSA-N
Description générale
Contient les homologues A, B, C et D. La composition peut varier d′un lot à l′autre. La composition réelle figure sur l′étiquette.
La tunicamycine est un antibiotique et un inhibiteur de la glycosylation. Elle agit en bloquant la famille des enzymes UDP-HexNAc:polyprénol-P HexNAc-1-P humaines, dont fait partie l'enzyme GlcNAc phosphotransférase (GPT). La glycosylation est une modification post-traductionnelle majeure qui est critique pour le repliement, la stabilité et la localisation subcellulaire des glycoprotéines, ainsi que pour les fonctions biologiques des glycoprotéines. Une glycosylation anormale a été identifiée comme une signature du cancer et des études ont montré son importance dans la progression des tumeurs, la formation de métastases et la chimiorésistance. Les recherches montrent que la tunicamycine a une action antitumorale. Par ailleurs, l'inhibition de la N-glycosylation par la tunicamycine finit par provoquer une accumulation de protéines non structurées dans la lumière du réticulum endoplasmique (RE), susceptible de générer un stress du RE.[1] La tunicamycine possède aussi des effets antibactérien et antifongique. Elle bloque la formation des liaisons N-glycosidiques avec les protéines par inhibition du transfert de N-acétylglucosamine-1-phosphate au monophosphate de dolichol. La tunicamycine Inhibe également les N-acétylglucosamine transférases des bactéries et des eucaryotes et évite la formation d'intermédiaires lipidiques de la N-acétylglucosamine.
Structure chimique : nucléoside
Application
La tunicamycine a servi à étudier l'effet de la N-glycosylation d'un transporteur de folate couplé à un proton humain (HsPCFT) dans des cellules HeLa[2]. Elle a également été employée dans une étude sur les effets fonctionnels de la glycosylation du récepteur CAR (récepteur du virus Coxsackie et d'adénovirus) dans des cellules COS-7[3]. La tunicamycine issue de Streptomyces sp. a servi à inhiber la N-glycosylation dans des expériences de culture cellulaire.
Actions biochimiques/physiologiques
Bloque la formation des liaisons N-glycosidiques avec les protéines.
Notes préparatoires
La tunicamycine est soluble dans le DMSO à hauteur de 4,9-5,1 mg/ml et donne une solution limpide ou très légèrement trouble, incolore ou de couleur jaune. Elle est également soluble dans le DMF (>10 mg/ml), la pyridine (>10 mg/ml), l′eau (<5 mg/ml, pH 9.0), dioxane (<1 mg/ml) and THF. However, it is insoluble in other organic solvents such as acetone, chloroform, and ethyl acetate, and in aqueous solutions with pH <6. Aqueous solutions can be prepared from stock solutions by diluting with water at pH 8-10 or with buffers with pH >7, de préférence >8. La tunicamycine n′est pas soluble dans un tampon phosphate à pH 8 et 1 mg/ml, même après chauffage, mais on peut la rendre soluble en augmentant le pH jusqu′à 9 puis en réalisant un titrage en retour à pH 7-8.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Ersin Selcuk Unal et al.
Biochimica et biophysica acta, 1778(6), 1407-1414 (2008-04-15)
The human proton-coupled folate transporter (HsPCFT, SLC46A1) mediates intestinal absorption of folates and transport of folates into the liver, brain and other tissues. On Western blot, HsPCFT migrates as a broad band (~55 kDa), higher than predicted (~50 kDa) in
Bei Zhou et al.
International journal of biological sciences, 15(9), 1905-1920 (2019-09-17)
The mechanisms of resistance to the targeted drug sorafenib in the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC) are poorly understood. The purpose of this study was to investigate the mechanism of sorafenib resistance and to elucidate the role of melatonin in
Katherine J D Ashbourne Excoffon et al.
Journal of virology, 81(11), 5573-5578 (2007-03-23)
The coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) is both a viral receptor and homophilic adhesion protein. The extracellular portion of CAR consists of two immunoglobulin (Ig)-like domains, each with a consensus sequence for N-glycosylation. We used chemical, genetic, and biochemical studies
Ersin Selcuk Unal et al.
The Journal of biological chemistry, 284(26), 17846-17857 (2009-04-25)
This report addresses the functional role of His residues in the proton-coupled folate transporter (PCFT; SLC46A1), which mediates intestinal folate absorption. Of ten His residues, only H247A and H281A mutations altered function. The folic acid influx Kt at pH 5.5
Yann Estornes et al.
Cell death & disease, 9(5), 494-494 (2018-05-03)
The sensitivity of cells to death receptor-induced apoptosis is commonly controlled by multiple checkpoints in order to limit induction of excessive or unnecessary death. Although cytotoxic in various cancer cells, tumor necrosis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) does not trigger
Articles
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it possible to store the product at -20/30°C for extended storage?
    1 answer
    1. Store this product at 2–8 °C. When stored properly, the product remains active for at least 3 years. Solutions of tunicamycin in DMSO (5 mg/ml) can be stored at -20 °C in small aliquots of 25 - 50uL. No specific time frame for storage at -20 °C was indicated.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight for T7765 product ?
    1 answer
    1. The molecular weight of the product is lot-specific. Each homolog has a specific molecular weight: A = 817, B = 831, C = 845, and D = 859. The lot-specific Certificate of Analysis (COA) provides the percentage contribution for each homolog.