If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.05043
Iodure de potassium
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Produits recommandés
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Forme
solid
Puissance
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.001% Total nitrogen (N)
Perte
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1325 °C/1013 hPa
Pf
681 °C (lit.)
Solubilité
1430 g/L
Masse volumique apparente
1500 kg/m3
Traces d'anions
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
thiosulfate (S2O32-): passes test
Traces de cations
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Influence of silver fluoride plus potassium iodine on adhesive properties of primary carious dentin-resin interface: An in vitro study : cette étude examine comment l'iodure de potassium, en association avec le fluorure d'argent, influence les propriétés d'adhésion de la résine dentaire à la dentine cariée, mettant en lumière son potentiel dans les traitements dentaires (da Luz et al., 2024).
- Comparisons of ammonia- and water-based silver-containing solutions on dentin bonding and enzymatic activity: 1-yr evaluation : la recherche évalue les effets de l'iodure de potassium dans des solutions contenant de l'argent sur l'adhésion à la dentine et l'activité enzymatique, permettant de mieux comprendre les performances des matériaux dentaires au fil du temps (D′ Alessandro et al., 2024).
- Multi-spectroscopic and in silico investigation of gambogic acid-calf thymus DNA interactions : cette étude utilise l'iodure de potassium dans des méthodes spectroscopiques pour analyser les interactions entre l'acide gambogique et l'ADN, contribuant ainsi à la compréhension de ses effets thérapeutiques potentiels (Bhardwaj et al., 2024).
- Surface Modification of Lignite with Alkyl and Mixed Alkyl-Aryl Films Generated from an Aryl Diazonium Salt and Alkyl Halides: Experimental Results and Theoretical Analyses : la recherche détaille l'application de l'iodure de potassium dans la modification de la surface du lignite, combinant données expérimentales et théoriques pour optimiser les propriétés des matériaux (Hasani et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Dosage (argentométrie, calcul sur matière sèche) : 99,5 - 100,5 %
Identité : test réussi
Apparence de la solution : test réussi
Impuretés alcalines : test réussi
pH (5 %, eau) : 6 - 8
Chlorure et bromure (exprimés en Cl) : ≤ 0,01 %
Iodate (IO₃) : ≤ 0,0003 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,001 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,001 %
Thiosulfate (S₂O₃) : test réussi
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
As (arsenic) : ≤ 0,00001 %
Ba (baryum) : ≤ 0,002 %
Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0002 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,001 %
Na (sodium) : ≤ 0,03 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0002 %
Substances réductrices : test réussi
Perte au séchage (105 °C) : ≤ 0,1 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Protocoles
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf