1.73635
Move DC Hand-held Colorimeter
689,00 €
Date d'expédition estimée le16 janvier 2025Détails
About This Item
689,00 €
Date d'expédition estimée le16 janvier 2025Détails
Produits recommandés
product name
Move DC,
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move DC
Température de stockage
15-25°C
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.