Merck
Toutes les photos(8)
Documents
173018
Supelco
Prove 600 Spectrophotometer
suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
SE.11
product name
Prove 600, suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Prove 600
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Spectrophotomètre UV/Vis Spectroquant avec largeur de bande spectrale de 1,8 nm®
Équipé d′une optique UV/Vis haut de gamme, et capable de contenir des cellules jusqu′à 100 mm, le Spectroquant Prove 600 réussit à intégrer une grande puissance dans une taille compacte. Le Spectroquant Prove 600 offre une résolution et une sensibilité excellentes avec les tests en kit, les cinétiques complexes et les mesures spectrales.
La famille Spectroquant Prove est notre gamme de spectrophotomètres de pointe pour une analyse facile de l′eau, des aliments et des boissons, et des échantillons environnementaux. Tous les appareils Spectroquant Prove sont pré-programmés pour plus de 200 tests en kit. Le reconnaissance automatique des codes-barres garantit la bonne application des paramètres de la méthode et l′enregistrement de toutes les informations essentielles comme le numéro de lot, la date de péremption et les mises à jour automatiques de l′étalonnage, ce qui rend l′utilisation des tests en kit analytiques plus facile que jamais.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Articles
Analyser de faibles concentrations de PO4-P dans les eaux naturelles non contaminées est souvent difficile. Le test photométrique Spectroquant® constitue une méthode de quantification facile à utiliser et sensible, donnant des résultats comparables à ceux de la norme DIN EN ISO 6878.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K270 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 270 nm to ensure quality and compliance with regulatory standards.
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
Afficher tout
Contenu apparenté
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.