Merck
Toutes les photos(9)
Principaux documents
1.73632
Supelco
Move 100 Hand-held Colorimeter
1 UNIT
1 420,00 €
1 420,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
1 420,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115311
Nomenclature NACRES :
SE.11
1 420,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Colorimètre Move 100,
Technique(s)
photometry: suitable
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Le Spectroquant® Move 100 est notre colorimètre portatif pour analyses de terrain. Étanche à l'eau et à la poussière (indice de protection IP 68) et dépourvu de pièces mobiles, le Spectroquant® Move 100 est l'instrument idéal pour vos mesures sur site.
Préprogrammé pour mesurer plus de 100 paramètres à l'aide de nos tests en kit Spectroquant® de haute qualité, ce colorimètre de poche prend en charge tous les paramètres importants en matière de qualité de l'eau dans un seul et même instrument. Livré avec sa mallette de transport, cet instrument portatif fonctionnant sur batteries est conçu pour les mesures en cours de procédé et les analyses de terrain.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Protocoles
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Afficher tout
Contenu apparenté
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf