Principaux documents
1.00607
Supelco
Ozone Test, photometric
photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
200 TESTS
99,90 €
1200 TESTS
304,00 €
99,90 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
200 TESTS
99,90 €
1200 TESTS
304,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
99,90 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Ozone Test, photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 1200 tests (depending on package size)
sufficient for 200 tests
Analyte(s) spécifique(s)
ozone
Plage de mesure
0.010-4.00 mg/L (O3)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (DPD)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: photometric, DPD 0.010 - 4.00 mg/l O₃ Spectroquant®This Spectroquant® Ozone test allows the accurate quantification in various waters. Ozone is a potent and useful oxidizing agent and strong biocide used in e.g. drinking water disinfection. In weakly acidic solution ozone reacts with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye that is determined photometrically. The method is analogous to DIN 38408-5.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates. The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.