Principaux documents
1.19302
Supelco
Verification Standard
1 UNIT
228,00 €
228,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
228,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
228,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
Température de stockage
15-25°C
Description générale
for Spectroquant® Move 100 Colorimeter and Spectroquant Multy Colorimeter
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
78.8 °F
Point d'éclair (°C)
26 °C