Principaux documents
1.37013
SAFC
Hydrogénocarbonate de sodium
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Bicarbonate de sodium
1 KG
48,00 €
2.5 KG
50,00 €
12 KG
132,00 €
25 KG
220,00 €
3 X 1 KG
428,00 €
48,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
48,00 €
2.5 KG
50,00 €
12 KG
132,00 €
25 KG
220,00 €
3 X 1 KG
428,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NaHCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.01
Beilstein:
4153970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
205-633-8
48,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Puissance
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Pf
270 °C (decomposition)
Densité
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Application(s)
parenterals
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Notre marque SAFC® pour les procédés biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les exigences MQ-500 définies par le programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont proposées avec des dossiers EMPROVE® qui fournissent une documentation complète et actualisée pour vous aider à relever les défis réglementaires, à gérer les risques et à améliorer vos procédés de fabrication.
Le succès des procédés biopharmaceutiques passe par des tampons de grande qualité, car les tampons sont indispensables à presque chaque étape de la production.
Fabriquée selon des normes de contrôle rigoureuses, notre large gamme de matériaux tampons est adaptée à vos besoins. Des produits non conformes aux GMP pour les applications à faible risque aux produits conformes aux GMP de l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nous disposons de produits couvrant tous vos besoins en matière de fabrication.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.