Principaux documents
1.06323
SAFC
Hydrogénocarbonate de sodium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 500
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Bicarbonate de sodium
2.5 KG
49,00 €
5 KG
73,00 €
12 KG
151,00 €
25 KG
211,00 €
500 KG
Demander
49,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 KG
49,00 €
5 KG
73,00 €
12 KG
151,00 €
25 KG
211,00 €
500 KG
Demander
About This Item
Formule linéaire :
NaHCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.01
Beilstein:
4153970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E500
Numéro de classement CE :
205-633-8
49,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Pf
270 °C (decomposition)
Solubilité
96 g/L
Densité
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'hydrogénocarbonate de sodium est un ingrédient courant dans les produits pharmaceutiques et alimentaires. Dans les applications pharmaceutiques, l'hydrogénocarbonate de sodium est utilisé comme régulateur de pH ou comme source de dioxyde de carbone dans les formes orales telles que les granulés ou les comprimés effervescents.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.