Documents
1.06329
Supelco
Hydrogénocarbonate de sodium
for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur
Synonyme(s) :
Bicarbonate de sodium
About This Item
Formule linéaire :
NaHCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.01
Numéro Beilstein :
4153970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
205-633-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.0-101.0% (acidimetric)
99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.0065% Iodine reducing matter (as I)
≤0.015% Insoluble matter
Perte
≤0.2% loss on drying, Silica gel
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Pf
270 °C (decomposition)
Solubilité
96 g/L
Densité
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Apparence de la solution : test réussi
Identité : test réussi
Dosage (acidimétrie, calcul sur matière sèche) : 99,7 % à 100,3 %
Dosage (acidimétrie) : 99,0 % à 101,0 %
Matière insoluble : ≤ 0,015 %
pH (5 %, eau) : ≤ 8,6
Chlorures (Cl) : ≤ 0,002 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,001 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,015 %
Phosphates et silicates (exprimés en SiO₂) : ≤ 0,005 %
Composés soufrés (exprimés en SO₄) : ≤ 0,003 %
Azote total (N) : ≤ 0,0005 %
Ammonium (NH₄) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
As (arsenic) : ≤ 0,0002 %
Ca (calcium) : ≤ 0,01 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
K (potassium) : ≤ 0,005 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,005 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0005 %
Substances réduisant l'iode (exprimées en I) : ≤ 0,0065 %
Perte au séchage (gel de silice) : ≤ 0,20 %
Conforme aux spécifications ACS et au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable