Principaux documents
1.06482
SAFC
Sodium hydroxide
pellets, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, JP, NF, E 524
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydroxyde de sodium, "Soude caustique"
1 KG
Demander
5 KG
Demander
12 KG
Demander
25 KG
Demander
50 KG
Demander
99.9 KG
3 302,00 €
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +32 2 620 02 27ou
.
Changer de vue
1 KG
Demander
5 KG
Demander
12 KG
Demander
25 KG
Demander
50 KG
Demander
99.9 KG
3 302,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Numéro E:
E524
Numéro de classement CE :
215-185-5
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +32 2 620 02 27ou
.
Nom du produit
Pastilles d'hydroxyde de sodium, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, ChP, NF, JP, E 524
Agence
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Essai
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
Forme
solid
Qualité
E 524
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
318 °C (lit.)
Solubilité
1090 g/L
Densité
2.13 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.015%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0010%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.1%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Nous proposons un choix de solvants, de réactifs et de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour vous permettre de répondre à de strictes exigences normatives et règlementaires. En plus de cette gamme complète, nous proposons des services de fabrication à façon pour répondre à vos besoins précis. Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'hydroxyde de sodium en pastilles est utilisé dans les applications de nettoyage en place (NEP) ainsi que pour l'ajustement du pH. L'hydroxyde de sodium en pastilles Emprove® Essential est fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication et convient aux procédés pharmaceutiques et biopharmaceutiques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.