Principaux documents
1.37014
SAFC
Carbonate de sodium
anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel disodique, Carbonate de soude, Soude calcinée
1 KG
73,00 €
5 KG
147,00 €
12 KG
264,00 €
3 KG
268,00 €
25 KG
679,00 €
73,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
73,00 €
5 KG
147,00 €
12 KG
264,00 €
3 KG
268,00 €
25 KG
679,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Na2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.99
Beilstein:
4154566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
207-838-8
73,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Puissance
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
Pf
851 °C (lit.)
Densité
2.53 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1100 kg/m3
Application(s)
parenterals
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Notre marque SAFC® pour les procédés biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les exigences MQ-500 définies par le programme M-Clarity.
Programme M-ClarityDans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont proposées avec des dossiers EMPROVE® qui fournissent une documentation complète et actualisée pour vous aider à relever les défis réglementaires, à gérer les risques et à améliorer vos procédés de fabrication.
Le succès des procédés biopharmaceutiques passe par des tampons de grande qualité, car les tampons sont indispensables à presque chaque étape de la production.
Fabriquée selon des normes de contrôle rigoureuses, notre large gamme de matériaux tampons est adaptée à vos besoins. Des produits non conformes aux GMP pour les applications à faible risque aux produits conformes aux GMP de l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nous disposons de produits couvrant tous vos besoins en matière de fabrication.
Actions biochimiques/physiologiques
Constituant de tampon pouvant être utilisé pour l′extraction des protéines membranaires périphériques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.