Documents
1.13900
Millipore
LiChroprep® RP-18 (40 à 63 µm)
for liquid chromatography
Synonyme(s) :
LiChroprep® RP-18
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41115711
Matériaux
spherical silica gel
Niveau de qualité
Taille des particules
40-63 μm
Dimension de pores
10 nm mean pore size
Masse volumique apparente
410 kg/m3
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Teneur en carbone : ≥ 15 %
Test d'application : test réussi
Plateaux théoriques (N/m) (toluène) : ≥ 1500
Facteur de séparation (acétophénone/acide cinnamique , test de sélectivité) : 1,1 - 1,3
Facteur de séparation (acétophénone/phénol, test de sélectivité) : 1,8 - 2,2
Facteur de séparation (1-naphtol/phénol, test de sélectivité) : 3,9 - 4,4
Granulométrie (d10) : 31,0 - 37,0 µm
Granulométrie (d50) : 54,0 - 64,0 µm
Granulométrie (d90) : 95,0 - 110,0 µm
Coefficient de distribution (toluène) : 17,0 - 22,0
Informations légales
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable