The amount of Vitamin B12 in 100g of this product is not available.
07533
Yeast Extract
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Yeast Extract
157,00 €
About This Item
157,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-N, ≥4.0%
nitrogen content, ≥8.0%
Résidus de calcination
≤15%
Perte
≤8.0% loss on drying
pH
5.8-6.8 (25 °C, 2% in H2O)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Adéquation
molds
yeasts
Catégories apparentées
Application
Application: used as nutrient in diverse fermentations methods, including lactic acid cultures and pharma compounds.
Typical Analysis:
Viitamins mg/100 g product
Thiamin HCI (B1) ≥36
Riboflavin (B2) ≥13
Niacin ≥650
Vitamin B6 3.9
Folic acid 2.8
Pantothenic acid 11.2
Biotin ≥2
Inositol ≥160
Pyridoxine HCI 7
Minerals mg/100 g product
Calcium 164
Copper 0.8
Iron 0.7
Magnesium 144
Manganese 1.23
Phosphorus 1330
Potassium 2650
Sodium 678
Zinc 17.3
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
How much Vitamin B12 is normally found in 100g of this product?