Documents
1.07734
Millipore
Gel de silice 60 (0,063-0,200 mm)
for column chromatography (70-230 mesh ASTM)
Synonyme(s) :
Silice, Dioxyde de silicium
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
231-545-4
Matériaux
spherical silica gel
Niveau de qualité
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Silica Gel
Taille des particules
63-200 μm
Dimension de pores
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑1430 kg/m3
Application(s)
plasma purification
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
matrice de gel de silice de forme irrégulière idéale pour les procédés d'adsorption simples et la chromatographie en phase normale
Caractéristiques et avantages
Le gel de silice 60 (0,063-0,200 mm) offre aux utilisateurs :
  • une grande capacité d'adsorption
  • une grande inertie chimique et une absence de toxicité.
  • Substances protectrices sensibles à l'humidité pendant le stockage et le transport ou pour maintenir la siccité des solvants anhydres.
  • En granules de différentes tailles ou en billes
Conditionnement
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
Valeur de pH (suspension à 10 %) : 6,5 - 7,5
Fe (Fer) : ≤ 0,02 %
Volume des pores (N₂-isotherm) :
480 - 0,84 ml/g
Perte au séchage (150 °C) : ≤ 7,0 %
Taille de particules (d10) : 75 - 95 µm
Taille de particules (d50) : 125 - 150 µm
Taille de particules (d90) : 215 - 245 µm
La surface spécifique et le volume des pores sont liés à la matière première
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Tomohiro Makino et al.
Biochemical pharmacology, 171, 113717-113717 (2019-11-22)
Heritable disorders associated with hemoglobin production are the most common monogenic disorders. These are mainly represented by disorders such as β-thalassemia and sickle cell disease. Induction of fetal hemoglobin (HbF) has been known to ameliorate the clinical severity of these