Principaux documents
1.03753
Millipore
Extrait de levure
medium granules, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Extrait de levure en granules
500 G
181,00 €
5 KG
739,00 €
25 KG
5 590,00 €
181,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 G
181,00 €
5 KG
739,00 €
25 KG
5 590,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
232-387-9
Nomenclature NACRES :
NA.74
181,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Source biologique
yeast
Niveau de qualité
Forme
medium granules
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
410 g/L
Densité
0.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
490 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
L'extrait de levure en granules est fabriqué à partir de souches sélectionnées de Saccharomyces cerevisiae. Il est fabriqué dans des conditions contrôlées afin de conserver sa teneur en vitamines et autres valeurs nutritives, telles que les peptides, les acides aminés libres, les acides nucléiques, les minéraux, les oligo-éléments et les composés phosphorés. Il est riche en vitamines et est souvent utilisé pour apporter ces facteurs dans les milieux de culture à une concentration de 0,3 à 0,5 %. L'extrait de levure constitue une source complète de nutriments pour les micro-organismes ; il est particulièrement utile pour cultiver des bactéries exigeantes qui ont besoin de nutriments spécifiques ou de facteurs de croissance supplémentaires. Il peut être utilisé seul ou associé à d'autres sources de nutriments, telles que des peptones ou des sels.
Application
L'extrait de levure est couramment utilisé comme ingrédient dans de nombreux milieux de culture microbiologique pour la croissance et l'identification des bactéries, des levures et des moisissures présentes dans divers échantillons pharmaceutiques, environnementaux, alimentaires et de boissons.
Caractéristiques et avantages
Nos milieux en granules sont :
  • plus sûrs : réduction significative de l'inhalation de substances toxiques et allergènes, de sorte que les réactions allergiques sont moins nombreuses. Moindre contamination des outils de travail et de l'environnement
  • précis : pas de séparation des constituants et pas d'agglutination, même dans des conditions humides ou chaudes, ce qui garantit un produit uniforme avec une plus grande précision de performance
  • rapides : dissolution rapide et uniforme dans l'eau
  • faciles : manipulation et pesée plus faciles grâce aux meilleures propriétés d'écoulement. Les milieux n'adhèrent pas au flacon ou au récipient
  • fiables : la distribution homogène des ingrédients garantit une reproductibilité élevée, même si de petites quantités de milieux sont utilisées.
Liaison
Remplace : 1,03753
Remarque sur l'analyse
Aspect (couleur)jaune-brunâtreAspect (description)granulesIdentitéconformepH (2 %, eau)5,5 à 7,2N (azote) (calcul sur matière sèche)≥ 10,5 %Cendres sulfatées (600 °C)≤ 17,0 %Métaux lourds (exprimés en Pb)≤ 0,005 %Perte au séchage (50 °C ; < 670 Pa ; 3 h)≤ 5,0 %Ca (calcium)≤ 0,05 %Mg (magnésium)≤ 0,10 %Chlorures (Cl) (exprimés en NaCl)≤ 5,0 %Composés du phosphore (exprimés en P)≤ 2,5 %Utilisable en microbiologietest réussi
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable