1.09928
Potassium dichromate solution
c(K₂Cr₂O₇) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
Synonyme(s) :
K₂Cr₂O₇ Calibration Solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Potassium dichromate solution, for 1000 ml, c(K₂Cr₂O₇) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
1/60 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
4.1 (20 °C in H2O)
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Application
- Facile synthesis of heterojunction of MXenes/TiO2 nanoparticles: This research involves the use of potassium dichromate solution in the synthesis of advanced nanomaterials for environmental remediation, particularly for the removal of hexavalent chromium from water, underscoring its significance in environmental science and nanotechnology (Wang H et al., 2020).
Liaison
Remarque sur l'analyse
Amount-of-substance concentration: 1/60 mol/l
The concentration of this solution was determined with sodium thiosulfate standard solution (article number 1.09147) standardized against volumetric standard potassium iodate (article number 1.02404). The determined titer at 20°C was 1.000 with an expanded measurement uncertainty of ± 0.004 (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 136f (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard potassium iodate, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)